2-Propanesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Isopropylsulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 10147-37-2
Molecular Formula: (CH3)2CHSO2Cl
Formula Weight: 142.60
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -47°
Boiling Point: 95°/45mm
Beilstein Reference: 1747497
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007453
Formula:
C₃H₇ClO₂S Punto di ebollizione: 95 °C (45 mmHg) Punto di fusione: –47 °C Densità: 1,273 Flash Pt: 86 °C (186 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007453 CAS Number: 10147-37-2 EINECS: 233-415-2 UN: 3265 ADR: 8,II |