Stampa…
Thiazole-5-carboxyaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5-Thiazolecarboxaldehyde, 5-Formylthiazole
F0908-1G F0908-5G
TCIAF0908-1GEA 65 EUR
TCIAF0908-1G TCIAF0908-5G
Thiazole-5-carboxyaldehyde ≥98.0% (by GC)
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Formula: C₄H₃NOS
Peso molecolare: 113,14 g/mol
Punto di ebollizione: 94°C
Flash Pt: 98°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179516
CAS Number: 1003-32-3
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %