Stampa…

2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride

F0860-1G F0860-5G
TCIAF0860-1GEA 25 EUR
TCIAF0860-1G TCIAF0860-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₄N
Peso molecolare: 189,11 g/mol
Punto di ebollizione: 99°C
MDL Number: MFCD00061280
CAS Number: 4088-84-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR