Stampa…
2-Fluoro-5-trifluorometilpiridina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0846-1G F0846-5G
TCIAF0846-1GEA 17 EUR
TCIAF0846-1G TCIAF0846-5G
2-Fluoro-5-trifluorometilpiridina ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-5-trifluorometilpiridina
Formula: C₆H₃F₄N
Peso molecolare: 165.09 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Flash Pt: 32°C
MDL Number: MFCD07437945
CAS Number: 69045-82-5
EINECS: 400-290-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %