Stampa…
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0828-5G F0828-25G
TCIAF0828-5GEA 56 EUR
TCIAF0828-5G TCIAF0828-25G
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₃FINO₂
Punto di ebollizione: 128°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153169
CAS Number: 364-77-2
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %