Stampa…
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0731-25G F0731-5G
TCIAF0731-25GEA 87 EUR
TCIAF0731-25G TCIAF0731-5G
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (by GC)
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₃H₃FO₃
Punto di ebollizione: 210°C
Punto di fusione: 20°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06247543
CAS Number: 114435-02-8
EINECS: 483-360-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %