Stampa…

3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)-2-propenal, 4-Fluorocinnamaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde

F0722-25G F0722-5G
TCIAF0722-25GEA 151 EUR
TCIAF0722-25G TCIAF0722-5G
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde ≥95.0% (by GC)
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde
Formula: C₉H₇FO
Peso molecolare: 150,15 g/mol
Punto di ebollizione: 95°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03425895
CAS Number: 24654-55-5

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR