Stampa…
4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 4-Fluorobenzofurazan
F0702-1G F0702-5G
TCIAF0702-1GEA 105 EUR
TCIAF0702-1G TCIAF0702-5G
4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole ≥98.0% (by GC)
4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole
Formula: C₆H₃FN₂O
Peso molecolare: 138,10 g/mol
Punto di ebollizione: 83°C
MDL Number: MFCD03425566
CAS Number: 29270-55-1
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %