Stampa…
Finasteride ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0675-1G F0675-200MG
TCIAF0675-1GEA 148 EUR
TCIAF0675-1G TCIAF0675-200MG
Finasteride ≥98.0% (by GC)
Finasteride
Formula: C₂₃H₃₆N₂O₂
Punto di fusione: 253°C
MDL Number: MFCD00869737
CAS Number: 98319-26-7
Merck Index: 14,04082
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %