Stampa…
Formylhydrazine ≥97.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0667-25G F0667-100G
TCIAF0667-25GEA 56 EUR
TCIAF0667-25G TCIAF0667-100G
Formylhydrazine ≥97.0% (by HPLC)
Formylhydrazine
Formula: CH₄N₂O
Punto di ebollizione: 90°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007589
CAS Number: 624-84-0
EINECS: 210-867-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a627802d86fc30ee6d8aeeafe8375946aab3f0e6&vid=a627802d86fc30ee6d8aeeafe8375946aab3f0e6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C