Stampa…

3-Fluorothiophene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

F0512-200MG F0512-1G
TCIAF0512-200MGEA 203 EUR
TCIAF0512-200MG TCIAF0512-1G
3-Fluorothiophene ≥98.0% (by GC)
3-Fluorothiophene
Formula: C₄H₃FS
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 85°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08275189
CAS Number: 3093-88-7
UN: 1993
ADR: 3,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR