Stampa…

5-Fluoro-2-methylbenzoxazole ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: 5-Fluoro-2-methylbenzo[d]oxazole

F0420-1G F0420-5G
TCIAF0420-1GEA 70 EUR
TCIAF0420-1G TCIAF0420-5G
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole ≥97.0% (by GC)
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151,14 g/mol
Punto di ebollizione: 90°C
MDL Number: MFCD02093471
CAS Number: 701-16-6

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR