Stampa…
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal) ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
F0350-1G F0350-5G
TCIAF0350-1GEA 150 EUR
TCIAF0350-1G TCIAF0350-5G
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal) ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal)
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191439
CAS Number: 4093-49-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %