Stampa…
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-4-(1-methylethenyl)benzene, 2-(4-Fluorophenyl)-1-propene
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
F0250-25ML F0250-5ML
TCIAF0250-25MLEA 155 EUR
TCIAF0250-25ML TCIAF0250-5ML
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Formula: C₉H₉F
Punto di ebollizione: 183°C
Flash Pt: 56°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042297
CAS Number: 350-40-3
EINECS: 206-501-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %