Stampa…
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3'-Bromomethyl-2-fluorodiphenyl Ether
F0236-1G F0236-100MG
TCIAF0236-1GEA 376 EUR
TCIAF0236-1G TCIAF0236-100MG
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Formula: C₁₃H₁₀BrFO
Peso molecolare: 281,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00059914
CAS Number: 242812-04-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %