Stampa…
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0235-25G F0235-100G
TCIAF0235-25GEA 97 EUR
TCIAF0235-25G TCIAF0235-100G
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one ≥98.0% (by GC)
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one
Formula: C₈H₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039566
CAS Number: 623-15-4
EINECS: 210-774-3
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %