Stampa…
Dibutyl Fumarate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0116-25G F0116-500G
TCIAF0116-25GEA 17 EUR
TCIAF0116-25G TCIAF0116-500G
Dibutyl Fumarate ≥98.0% (by GC)
Dibutyl Fumarate
Formula: C₁₂H₂₀O₄
Punto di ebollizione: 285°C
Punto di fusione: –18°C
Flash Pt: 142°C
MDL Number: MFCD00065141
CAS Number: 105-75-9
EINECS: 203-327-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %