Stampa…
2-Furoyltrifluoroacetone
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-1-(furan-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
F0083-25G F0083-5G
TCIAF0083-25GEA 89 EUR
TCIAF0083-25G TCIAF0083-5G
2-Furoyltrifluoroacetone
2-Furoyltrifluoroacetone
Formula: C₈H₅F₃O₃
Punto di ebollizione: 84°C
MDL Number: MFCD00020935
CAS Number: 326-90-9
EINECS: 206-315-1
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 20.0 to 22.0 deg-C