Isoamyl formate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 124°C Flash Pt: 25°C |
MDL Number:
MFCD00021049 CAS Number: 110-45-2 EINECS: 203-769-2 UN: 1109 ADR: 3,III Merck Index: 14,05119 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |