Stampa…
Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso) soluzione acc. to JIS K8001
Fornitore: TCI
F0005-25G F0005-500G
TCIAF0005-25GEA 16 EUR
TCIAF0005-25G TCIAF0005-500G
Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso) soluzione acc. to JIS K8001
Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso)
Formula: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MDL Number: MFCD00036428
CAS Number: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
Visualizza i codici
Appearance Orange to Brown to Dark red clear liquid to cloudy liquid