Stampa…
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, 2-Formyl-1-ethylpyrrole
E1416-1G E1416-5G
TCIAE1416-1GEA 54 EUR
TCIAE1416-1G TCIAE1416-5G
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123,16 g/mol
Punto di ebollizione: 75°C
MDL Number: MFCD11909543
CAS Number: 2167-14-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %