3-(Ethoxydimethylsilyl)propyl methacrylate ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Formula:
C₁₁H₂₂O₃Si Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00053877 CAS Number: 13731-98-1 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |