Stampa…
(3,4-Epoxycyclohexyl)methyl acrylate ≥94.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
E1384-25G E1384-5G
TCIAE1384-25GEA 67 EUR
TCIAE1384-25G TCIAE1384-5G
(3,4-Epoxycyclohexyl)methyl acrylate ≥94.0% (by GC) stabilizzato
(3,4-Epoxycyclohexyl)methyl acrylate
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 105°C
MDL Number: MFCD28364662
CAS Number: 64630-63-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %