Stampa…
EPI-001 ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Bisphenol A (3-Chloro-2-hydroxypropyl)(2,3-dihydroxypropyl)ether, 3-[4-[2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]propane-1,2-diol, 3-(4-(2-(4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl)propan-2-yl)phenoxy)propane-1,2-diol
E1380-5MG E1380-25MG
TCIAE1380-5MGEA 66 EUR
TCIAE1380-5MG TCIAE1380-25MG
EPI-001 ≥98.0% (by GC)
EPI-001
Formula: C₂₁H₂₇ClO₅
Peso molecolare: 394,89 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02683414
CAS Number: 227947-06-0
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %