Stampa…

1-Ethyl-2-methylindole ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

E1376-25G E1376-5G
TCIAE1376-25GEA 238 EUR
TCIAE1376-25G TCIAE1376-5G
1-Ethyl-2-methylindole ≥98.0% (by GC)
1-Ethyl-2-methylindole
Formula: C₁₁H₁₃N
Peso molecolare: 159,23 g/mol
Punto di ebollizione: 270°C
MDL Number: MFCD01632168
CAS Number: 40876-94-6
EINECS: 255-121-3

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR