Stampa…
(4-Ethynylphenyl)trimethylsilane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Ethynyl-4-(trimethylsilyl)benzene, 4-(Trimethylsilyl)phenylacetylene
E1362-1G E1362-5G
TCIAE1362-1GEA 101 EUR
TCIAE1362-1G TCIAE1362-5G
(4-Ethynylphenyl)trimethylsilane ≥98.0% (by GC)
(4-Ethynylphenyl)trimethylsilane
Formula: C₁₁H₁₄Si
Peso molecolare: 174,32 g/mol
Punto di ebollizione: 75°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD26394823
CAS Number: 16116-92-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %