Stampa…
Etofibrate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: 2-[[2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl]oxy]ethyl Nicotinate, Nicotinic acid 2-[[2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl]oxy]ethyl ester, 2-((2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl)oxy)ethyl nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid 2-[2-(4-Chlorophenoxy)-2-methyl-1-oxopropoxy]ethyl ester, 2-[2-(4-Chlorophenoxy)-2-methyl-1-oxopropoxy]ethyl 3-Pyridinecarboxylate
E1359-50MG E1359-250MG
TCIAE1359-50MGEA 104 EUR
TCIAE1359-50MG TCIAE1359-250MG
Etofibrate ≥98.0% (by GC)
Etofibrate
Formula: C₁₈H₁₈ClNO₅
Peso molecolare: 363.79 g/mol
Punto di ebollizione: 214°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00865727
CAS Number: 31637-97-5
EINECS: 250-743-1
Merck Index: 14,03877
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C