Stampa…
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3',5'-Bis(trifluoromethyl)phenylacetylene
E1353-1G E1353-5G
TCIAE1353-1GEA 42 EUR
TCIAE1353-1G TCIAE1353-5G
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98.0% (by GC)
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₁₀H₄F₆
Peso molecolare: 238,13 g/mol
Punto di ebollizione: 74°C
Flash Pt: 44°C
MDL Number: MFCD01861850
CAS Number: 88444-81-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %