Stampa…

1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 3,5-Difluorophenylacetylene

E1352-1G E1352-5G
TCIAE1352-1GEA 74 EUR
TCIAE1352-1G TCIAE1352-5G
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene
Formula: C₈H₄F₂
Peso molecolare: 138,12 g/mol
Flash Pt: 33°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039982
CAS Number: 151361-87-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR