Stampa…
Ethyl-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Ethyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
E1330-5G E1330-25G
TCIAE1330-5GEA 31 EUR
TCIAE1330-5G TCIAE1330-25G
Ethyl-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Peso molecolare: 218,18 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
MDL Number: MFCD00013563
CAS Number: 583-02-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c49bb182b26e715a88157455e95fdba1c4947342&vid=c49bb182b26e715a88157455e95fdba1c4947342&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %