Stampa…
Ethyl 6-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]hexanoate ≥95.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 6-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]hexanoic acid Ethyl ester
E1313-100MG E1313-500MG
TCIAE1313-100MGEA 205 EUR
TCIAE1313-100MG TCIAE1313-500MG
Ethyl 6-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]hexanoate ≥95.0% (by HPLC)
Ethyl 6-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]hexanoate
Formula: C₂₉H₃₈NO₆P
Peso molecolare: 527,60 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 572913-59-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c34c290e8ca41d98c7da09daf4fb58590a49e923&vid=c34c290e8ca41d98c7da09daf4fb58590a49e923&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 2.50 to 2.80 %