Benzarone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2-Ethylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone, 2-Ethyl-3-(4-hydroxybenzoyl)benzofuran
E1289-1G
E1289-5G
TCIAE1289-1GEA
110
EUR
TCIAE1289-1G
TCIAE1289-5G
Benzarone ≥98.0% (by GC)
Benzarone
Formula:
C₁₇H₁₄O₃ Peso molecolare: 266,30 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00867417 CAS Number: 1477-19-6 EINECS: 216-026-2 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 124.0 to 128.0 deg-C |