Stampa…
Ethyl-2-iodobenzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
E1273-5G E1273-25G
TCIAE1273-5GEA 25 EUR
TCIAE1273-5G TCIAE1273-25G
Ethyl-2-iodobenzoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2-iodobenzoate
Formula: C₉H₉IO₂
Punto di ebollizione: 165°C
MDL Number: MFCD00051796
CAS Number: 1829-28-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36d58e235a70a0a1412b5cbb00b1b58f03c718b9&vid=36d58e235a70a0a1412b5cbb00b1b58f03c718b9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %