Stampa…
Ethyl 2-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]acetate ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
E1268-100MG E1268-500MG
TCIAE1268-100MGEA 95 EUR
TCIAE1268-100MG TCIAE1268-500MG
Ethyl 2-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]acetate ≥98.0% (by HPLC)
Ethyl 2-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]acetate
Formula: C₂₅H₃₀NO₆P
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 2173111-94-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=549aae0e126493d9f3ca9d51a5dfcd511da46204&vid=549aae0e126493d9f3ca9d51a5dfcd511da46204&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 2.70 to 3.20 %