Stampa…
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate, Ethyl 2-chloro-6-methylisonicotinate
E1262-1G E1262-5G
TCIAE1262-1GEA 48 EUR
TCIAE1262-1G TCIAE1262-5G
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 199,64 g/mol
Punto di ebollizione: 107°C
MDL Number: MFCD09842151
CAS Number: 3998-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=909cbda7bdc5f6b179e414247b940b4628ab5a6a&vid=909cbda7bdc5f6b179e414247b940b4628ab5a6a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C