Stampa…
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
E1245-1G E1245-5G
TCIAE1245-1GEA 31 EUR
TCIAE1245-1G TCIAE1245-5G
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate ≥96.0% (by GC)
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate
Formula: C₇H₁₁BrO₂
Punto di ebollizione: 88°C
Flash Pt: 79°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001322
CAS Number: 35120-18-4
EINECS: 252-384-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %