1-(Ethylamino)propan-2-ol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₁₃NO Punto di ebollizione: 160°C Punto di fusione: 14°C |
MDL Number:
MFCD00082193 CAS Number: 40171-86-6 EINECS: 254-821-6 UN: 2735 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |