(-)-Epicatechin ≥97.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₅H₁₄O₆ Punto di fusione: 240°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00075648 CAS Number: 490-46-0 EINECS: 207-710-1 |
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | -56.0 to -64.0 deg (C=0.1, MeOH) |