Ethyl (Benzyloxy)acetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 287°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06204614 CAS Number: 32122-09-1 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Acid Value | max. 2.0 |