Stampa…
Ethyl 2-Iodopropionate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
E1198-5G E1198-25G
TCIAE1198-5GEA 45 EUR
TCIAE1198-5G TCIAE1198-25G
Ethyl 2-Iodopropionate ≥97.0% (by GC)
Ethyl 2-Iodopropionate
Formula: C₅H₉IO₂
Punto di ebollizione: 79°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02258628
CAS Number: 31253-08-4
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %