Stampa…
2-Ethyl-6-methylphenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
E1185-1G E1185-5G
TCIAE1185-1GEA 32 EUR
TCIAE1185-1G TCIAE1185-5G
2-Ethyl-6-methylphenol ≥98.0% (by GC)
2-Ethyl-6-methylphenol
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Punto di ebollizione: 214°C
MDL Number: MFCD00962292
CAS Number: 1687-64-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c682fa516a5d03e7bb571a6bcaad13ad2b32f41&vid=4c682fa516a5d03e7bb571a6bcaad13ad2b32f41&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %