Stampa…
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylthiazole-5-carboxylate
E1182-1G E1182-5G
TCIAE1182-1GEA 29 EUR
TCIAE1182-1G TCIAE1182-5G
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂S
Punto di ebollizione: 233°C
Punto di fusione: 28°C
MDL Number: MFCD00626873
CAS Number: 20582-55-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d5b0da03ec6d7e3a51ff9039af0a990e74fa70&vid=03d5b0da03ec6d7e3a51ff9039af0a990e74fa70&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %