Stampa…
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
E1169-1G E1169-5G
TCIAE1169-1GEA 133 EUR
TCIAE1169-1G TCIAE1169-5G
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene ≥96.0% (by GC)
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene
Formula: C₈H₄F₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093726
CAS Number: 302912-34-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %