Stampa…
Ethyl-4-cyanobenzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Cyanobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-cyanobenzoate
E1167-5G E1167-25G
TCIAE1167-5GEA 40 EUR
TCIAE1167-5G TCIAE1167-25G
Ethyl-4-cyanobenzoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4-cyanobenzoate
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Punto di ebollizione: 140°C
MDL Number: MFCD00001824
CAS Number: 7153-22-2
EINECS: 230-500-6
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C