Stampa…
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
E1154-1G E1154-5G
TCIAE1154-1GEA 46 EUR
TCIAE1154-1G TCIAE1154-5G
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₇H₆Cl₂N₂O₂
Punto di ebollizione: 145°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09910281
CAS Number: 51940-64-8
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C