Stampa…
Ethoxy(pentafluoro)cyclotriphosphazene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Ethoxy-2,4,4,6,6-pentafluoro-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine
E1140-1G E1140-5G
TCIAE1140-1GEA 62 EUR
TCIAE1140-1G TCIAE1140-5G
Ethoxy(pentafluoro)cyclotriphosphazene ≥98.0% (by GC)
Ethoxy(pentafluoro)cyclotriphosphazene
Formula: C₂H₅F₅N₃OP₃
Peso molecolare: 275,00 g/mol
Punto di ebollizione: 42°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28386107
CAS Number: 33027-66-6
UN: 1760
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %