Stampa…
3-Ethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
E1133-5G E1133-25G
TCIAE1133-5GEA 39 EUR
TCIAE1133-5G TCIAE1133-25G
3-Ethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3-Ethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 245°C
Flash Pt: 110°C
MDL Number: MFCD00016606
CAS Number: 22924-15-8
EINECS: 245-333-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %