Stampa…

Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: Ethyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate

E1112-1G E1112-5G
TCIAE1112-1GEA 28 EUR
TCIAE1112-1G TCIAE1112-5G
Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₇ClO₂S
Peso molecolare: 190,65 g/mol
Punto di ebollizione: 62°C
MDL Number: MFCD00051732
CAS Number: 5751-82-6

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR