Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate, 3-Ethoxy-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Ethoxy-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)acrylate, 2-(Ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyric Acid Ethyl Ester
E1087-5G
E1087-25G
TCIAE1087-5GEA
38
EUR
TCIAE1087-5G
TCIAE1087-25G
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate ≥96.0% (by GC)
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Formula:
C₉H₁₁F₃O₄ Peso molecolare: 240,18 g/mol Punto di ebollizione: 120°C Flash Pt: 104°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD02677683 CAS Number: 571-55-1 |
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |