Stampa…
Ethyl-4,6-dichloronicotinate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4,6-dichloronicotinate
E1068-1G E1068-5G
TCIAE1068-1GEA 37 EUR
TCIAE1068-1G TCIAE1068-5G
Ethyl-4,6-dichloronicotinate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4,6-dichloronicotinate
Formula: C₈H₇Cl₂NO₂
Peso molecolare: 220,05 g/mol
Punto di ebollizione: 85°C
MDL Number: MFCD00173839
CAS Number: 40296-46-6
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C